Learn More
Dichlorhydrate de flunarizine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Description
Dichlorhydrate de flunarizine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flunarizine dihydrochloride |
| CAS | 30484-77-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Flunarizine dihydrochloride |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C26 H26 F2 N2 . 2 Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2 E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride, (E)-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2 E)-3-phenyl-2-propenyl]-, dihydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamyl-, dihydrochloride, (E)- (8 CI), (E)-1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, Dinaplex, Flugeral, Flunagen, Flunarizine dihydrochloride, Flunarizine hydrochloride, Flunarl, Fluxarten, Gradient, Issium, Mondus, R 14950 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C26H26F2N2.2 ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26 H,16-20H2;2*1 H/b7-4+;; |
| SMILES | Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C\c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4 |
| Nom IUPAC | 1-[bis(4-fluorophényl)méthyl]-4-[(E)-3-phénylprop-2-ényl]pipérazine;dichlorhydrate |
| Afficher plus |