Learn More
Flunixine-5-hydroxy 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309457
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309457 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309457 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13727100AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxy Flunixin
CAS 75369-61-8
Noms d’analytes ou de composants 5-Hydroxy Flunixin
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H11 F3 N2 O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22)
SMILES Cc1c(Nc2ncc(O)cc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Nom IUPAC acide 5-hydroxy-2-[2-méthyl-3-(trifluorométhyl)anilino]pyridine-3-carboxylique
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 312.24
Quantité 1 mL
Poids de la formule 312.0722 g/mol