Learn More
flunixine-5-hydroxy, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxy Flunixin |
| CAS | 75369-61-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 5-Hydroxy Flunixin |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Formule moléculaire | C14 H11 F3 N2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22) |
| SMILES | Cc1c(Nc2ncc(O)cc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | acide 5-hydroxy-2-[2-méthyl-3-(trifluorométhyl)anilino]pyridine-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.24 |
| Afficher plus |