Learn More
ester isopropylique de flunixine, Mikromol™
Code produit 30052165
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052165 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052165 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0915.060025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique de flunixine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flunixin Isopropyl Ester
CAS 2731709-45-6
Noms d’analytes ou de composants Flunixin Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H17 F3 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Flunixin Isopropyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-10(2)24-16(23)12-6-5-9-21-15(12)22-14-8-4-7-13(11(14)3)17(18,19)20/h4-10H,1-3H3,(H,21,22)
SMILES CC(C)OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2C)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxilato de propan-2-ilo
Poids moléculaire (g/mol) 338.32
Quantité 25 mg
Poids de la formule 338.1242 g/mol