Learn More
Impureté A de flunixine méglumine EP (impureté A de l'acide niflumique EP), Mikromol™
Description
Impureté A de la flunixine méglumine EP (impureté A de l'acide niflumique EP)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloronicotinic acid |
| CAS | 2942-59-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Chloronicotinic acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C6 H4 Cl N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid, Flunixin Meglumine Imp. A (EP), Niflumic Acid Imp. A (EP), Flunixin USP Related Compound A, Flunixin USP RC A, 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid, 2-Chloronicotinic Acid, Flunixin Related Compound A, Flunixin Meglumine Impurity A, Niflumic Acid Impurity A, Flunixin Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccnc1Cl |
| Nom IUPAC | Acide 2-chloropyridine-3-carboxylique |
| Afficher plus |