Learn More
Impureté A de flunixine méglumine EP (impureté A de l'acide niflumique EP), Mikromol™
Code produit 30461225
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461225 4 x 25 mg -
30050157 25 mg 25mg
17933146 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30461225 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0915.0100254AMP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté A de flunixine méglumine EP (impureté A de l'acide niflumique EP), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloronicotinic acid
CAS 2942-59-8
Noms d’analytes ou de composants 2-Chloronicotinic acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H4 Cl N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid, Flunixin Meglumine Imp. A (EP), Niflumic Acid Imp. A (EP), Flunixin USP Related Compound A, Flunixin USP RC A, 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid, 2-Chloronicotinic Acid, Flunixin Related Compound A, Flunixin Meglumine Impurity A, Niflumic Acid Impurity A, Flunixin Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Type de solution Neat
SMILES OC(=O)c1cccnc1Cl
Nom IUPAC Acide 2-chloropyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 157.55
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 156.9931 g/mol