Learn More
Impureté B de flunixine méglumine EP, Mikromol™
Code produit 30051124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051124 25 mg 25mg
30050915 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051124 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0915.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté B de la flunixine méglumine EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 54396-44-0
Noms d’analytes ou de composants 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 F3 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Flunixin Meglumine Imp. B (EP), Flunixin USP Related Compound B, Flunixin USP RC B, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylamine, 2-Methyl-3-aminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylbenzenamine, Flunixin Related Compound B, Flunixin Meglumine Impurity B, Flunixin Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
SMILES Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-méthyl-3-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 175.15
Quantité 25 mg
Poids de la formule 175,0609 g/mol