Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4 Calcium Imaging Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
Le kit d’imagerie du Fluo-4 calcium a été conçu pour la détection spécifique du flux de calcium par des applications d’imagerie. Lors de la liaison au calcium, une forte augmentation (multiplication par plus de 100) de l’émission de fluorescence peut être détectée. Ce kit contient tous les réactifs nécessaires pour détecter le flux de calcium à partir de cellules vivantes et donc réduire le temps nécessaire pour obtenir des résultats expérimentaux.
Caractéristiques du kit d’imagerie du calcium Fluo-4 :
L’émission du colorant Fluo-4 lié au calcium (ex./ém. de 494/506 nm) peut être détectée avec des filtres FITC standard
Lors de la liaison au calcium, l’intensité de la fluorescence est multipliée par plus de 100 fois
Kd pour Ca2+ dans le tampon : ∼335 nm
Contient tous les réactifs nécessaires, ce qui réduit le temps nécessaire pour obtenir des résultats expérimentaux
Montre une hausse de la fluorescence lors de la liaison du calcium avec un faible décalage en longueur d’onde
Les réactifs nécessaires sont tous inclus
Le kit d’imagerie du calcium Fluo-4 contient tous les composants nécessaires pour détecter le flux de calcium avec un système d’acquisition. En plus du colorant Fluo-4, le kit contient du concentré PowerLoad™, une solution de suppression du bruit de fond Neuro 10X et du probénécide.
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison au calcium. Le Fluo-4 est un analogue du fluo-3, avec deux principales différences chimiques qui entraînent une excitation de la fluorescence accrue à 488 nm et par conséquent des niveaux de signal de fluorescence plus élevés (multiplication par plus de 100 fois de l’intensité de fluorescence lors de la liaison au calcium). Le colorant Fluo-4 est fourni dans une solution prête à l’emploi afin de faciliter son utilisation.
Le kit d’imagerie calcique Fluo-4 comprend du concentré PowerLoad™ afin de faciliter le chargement cellulaire. Étant donné la nature unique de la solution PowerLoad™, elle peut être utilisée en présence de milieux de culture complets, réduisant ainsi les effets négatifs du remplacement de milieux ou du chargement dans des milieux sans sérum.
L’autofluorescence initiale provoquée par les composants présents au sein d’un milieu de croissance peut être considérablement réduite en ajoutant le suppresseur de bruit de fond Neuro inclus. Cette solution a été spécifiquement formulée pour une utilisation avec les cellules neuronales et ne provoque pas de choc osmotique. Par ailleurs, il a été utilisé avec succès avec plusieurs types de cellules différents afin de supprimer efficacement la fluorescence de fond sans sacrifier la fluorescence cellulaire spécifique générée dans le dosage.
Le kit d’imagerie calcique Fluo-4 contient également du probénécide exclusif hydrosoluble (couramment utilisé pour inhiber le transport cellulaire et ainsi réduire le signal initial).
Caractéristiques du kit d’imagerie du calcium Fluo-4 :
Les réactifs nécessaires sont tous inclus
Le kit d’imagerie du calcium Fluo-4 contient tous les composants nécessaires pour détecter le flux de calcium avec un système d’acquisition. En plus du colorant Fluo-4, le kit contient du concentré PowerLoad™, une solution de suppression du bruit de fond Neuro 10X et du probénécide.
Les indicateurs marqués de calcium sont des molécules qui affichent une hausse de fluorescence lors de la liaison au calcium. Le Fluo-4 est un analogue du fluo-3, avec deux principales différences chimiques qui entraînent une excitation de la fluorescence accrue à 488 nm et par conséquent des niveaux de signal de fluorescence plus élevés (multiplication par plus de 100 fois de l’intensité de fluorescence lors de la liaison au calcium). Le colorant Fluo-4 est fourni dans une solution prête à l’emploi afin de faciliter son utilisation.
Le kit d’imagerie calcique Fluo-4 comprend du concentré PowerLoad™ afin de faciliter le chargement cellulaire. Étant donné la nature unique de la solution PowerLoad™, elle peut être utilisée en présence de milieux de culture complets, réduisant ainsi les effets négatifs du remplacement de milieux ou du chargement dans des milieux sans sérum.
L’autofluorescence initiale provoquée par les composants présents au sein d’un milieu de croissance peut être considérablement réduite en ajoutant le suppresseur de bruit de fond Neuro inclus. Cette solution a été spécifiquement formulée pour une utilisation avec les cellules neuronales et ne provoque pas de choc osmotique. Par ailleurs, il a été utilisé avec succès avec plusieurs types de cellules différents afin de supprimer efficacement la fluorescence de fond sans sacrifier la fluorescence cellulaire spécifique générée dans le dosage.
Le kit d’imagerie calcique Fluo-4 contient également du probénécide exclusif hydrosoluble (couramment utilisé pour inhiber le transport cellulaire et ainsi réduire le signal initial).
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : |
| À utiliser avec (application) | Dosage du calcium |
| Type de produit | Kit d’imagerie calcique |
| Type de colorant | Indicateur de calcium |
| Gamme de produits | Molecular Probes |
| Quantité | 1 kit |