Learn More
Molecular Probes™ Kit de dosage du calcium Fluo-4 NW
Click to view available options
Quantité:
100 microplaque(s)
10 microplaque(s)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
*Les kits de dosage du calcium Fluo-4 NW (sans lavage) offrent une méthode simplifiée pour détecter le calcium intracellulaire, sans nécessiter un colorant absorbeur ou une étape de lavage.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Dosage du calcium |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Type de produit | Coloration |
| Type de colorant | Fluorescent à base de colorants |
| Quantité | 10 microplaque(s) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction