Learn More
Fluocinonide, Mikromol™
Code produit 30052398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052398 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052398 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3001.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fluocinonide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluocinolone acetonide acetate
CAS 356-12-7
Noms d’analytes ou de composants Fluocinolone acetonide acetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C26 H32 F2 O7
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha,9-Difluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate cyclic 16,17-acetal with acetone, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., Biscosal, Dermaplus, Flucetonide, Flucinar, Fluocinolide, Fluocinolide acetate, Fluocinolone acetonide 21-acetate, Fluocinolone acetonide acetate, Fluocinonide, Lidex, Lidex E, Metosyn, NSC 101791, Straderm, Topsym, Topsymin, Topsyn, Topsyne, Vanos, 6α,9-Difluoro-11β-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Acetate
Formule InChI InChI=1S/C26H32F2O7/c1-13(29)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(27)17-8-14(30)6-7-23(17,4)25(16,28)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
Poids moléculaire (g/mol) 494.52
Quantité 250 mg
Poids de la formule 494,2116 g/mol