Learn More
Fluométuron-N,N-déméthyl-4-hydroxy 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321945
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30321945 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321945 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13730700AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluometuron-N,N-desmethyl-4-hydroxy
CAS 1174758-88-3
Noms d’analytes ou de composants Fluometuron-N,N-desmethyl-4-hydroxy
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C8 H7 F3 N2 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Urea, N-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, CGA 236431
Formule InChI InChI=1S/C8H7F3N2O2/c9-8(10,11)5-3-4(13-7(12)15)1-2-6(5)14/h1-3,14H,(H3,12,13,15)
SMILES NC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC [4-hydroxy-3-(trifluorométhyl)phényl]urée
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 220.148
Quantité 1 mL
Poids de la formule 220.046 g/mol