Learn More
Fluopyram-benzamide, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluopyram-benzamide |
| CAS | 360-64-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fluopyram-benzamide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H6 F3 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | o-Toluamide, α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), 2-(Trifluoromethyl)benzamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | NC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F |
| Show More |