Learn More
Fluopyram, MedChemExpress
Code produit. 16471147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16471147
Marque: Medchem Express HY119459
MedChemExpress Fluopyram is a succinate dehydrogenase inhibitor fungicide, inhibits the growth of F. virguliforme isolates with mean EC50 of 3.35 μg/mL.
Fluopyram is a succinate dehydrogenase inhibitor fungicide, inhibits the growth of F. virguliforme isolates with mean EC50 of 3.35 μg/mL.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluopyram
Forme physique Solid
CAS 658066-35-4
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H11ClF6N2O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (315.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(CCNC(C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)=O)N=C1
Poids moléculaire (g/mol) 396.71
Poids de la formule 396.71
Pourcentage de pureté 97.09%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.