Learn More
Cytiva Joint torique en caoutchouc fluorocarbone
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions:
11,3 x 2,4mm
13,1 x 1,6mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/boîte |
| Type de produit | Joint torique |
| Matériau | Caoutchouc fluorocarbone |
| Pression max. | 40 bar |
| Dimensions | 11,3 x 2,4mm |