Learn More
Cytiva Joint torique en caoutchouc fluorocarbone
Code produit. p-8005647 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions:
11,3 x 2,4mm
13,1 x 1,6mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10566540
Marque: Cytiva 19758401
Il en reste null
Spécification
Quantité 5/boîte
Type de produit Joint torique
Matériau Caoutchouc fluorocarbone
Pression max. 40 bar
Dimensions 11,3 x 2,4mm