Learn More
Fluoranthène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-133510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10182380
Marque: Thermo Scientific Acros 119170250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 206-44-0 | C16H10 | 202.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206-44-0
Formule moléculaire C16H10
Poids moléculaire (g/mol) 202.26
Numéro MDL MFCD00001184
Clé InChI GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme idryl, 1,2-benzacenaphthene, benzo jk fluorene, rcra waste number u120, 1,2-1,8-naphthylene benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthalenediyl, 1,2-1,8-naphthalenediyl benzene, benzene, 1,2-1,8-naphthylene, benzo j,k fluorene
CID PubChem 9154
ChEBI CHEBI:33083
Nom IUPAC fluoranthène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoranthene
Note relative au nom 98%
Point de fusion 109.0°C to 111.0°C
Couleur Beige-gris à jaune vert ou jaune
Point d’ébullition 384.0°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 05, I, 344
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, acetone and benzene
Poids de la formule 202.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoranthene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.