Learn More
Fluoranthène, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30322439 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322439 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC20795000
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoranthene
CAS 206-44-0
Noms d’analytes ou de composants Fluoranthene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H10
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803
Formule InChI InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34
Nom IUPAC fluoranthene
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 202,0783 g/mol