Learn More
Fluorescein-P53 (Ser15) Peptide Substrate
Code produit. 10401805
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10401805
Marque: Invitrogen PV5132
Substrat peptidique de fluorescéine-p53 (Ser15)
Un substrat peptidique marqué par la fluorescéine à base de p53 contenant du Ser15. Le p53 est phosphorylé à Ser15 par un large éventail de kinases, comme des kinases de voies PI3K/AKT telles que ADN-PK, ATM et ATR.
À utiliser en association avec l’anticorps LanthaScreen™ Tb-anti-phospho-p53 [pSer15] (PV5130) pour évaluer les inhibiteurs dans des applications de sélection à débit moyen à élevé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Séquence d’acides aminés Fluorescéine-EPPLSQEAFADLWKK
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique au phospho-terbium
Contenu et stockage 1 mg/ml de substrats peptidiques de fluorescéine-p53 (Ser15) dans du DMSO. Conservation à -20°C à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescent
Gamme de produits LanthaScreen™
Quantité 1 ml
Substrat Fluorescéine-Tb
Substrate Properties Substrat à base de peptides
Type de substrat Substrat de kinase
Target Enzyme Sérine / thréonine kinases
Marqueur ou colorant FITC (fluorescéine)
Poids moléculaire 2118,3 Da
Conditions d’expédition Glace carbonique
Entrée cible DNAPK