Learn More
Fluorescéine, pure, C.I.45350, Fisher Chemical
Code produit. 10497250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10497250
Marque: Fisher Chemical F/1200/46
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2321-07-5
Formule moléculaire C20H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 332.31
Numéro MDL 5050
Clé InChI GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16850
ChEBI CHEBI:31624
Nom IUPAC 3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spécification
Point de fusion 314°C
Poids de la formule 332.3g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Marron-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorescein