Spécification
| Contenu et stockage | Store at 4°C. Do not freeze. |
| À utiliser avec (application) | Flow Cytometry |
| Format | Deionized water |
| Conservateur | 0.02% Sodium Azide |
| Gamme de produits | Novus |
| Quantité | 10 x 1 ml |