Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de test qualitatif de fluorure
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Rose à jaune / blanc
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Il suffit d’ajouter une goutte de solution d’acide chlorhydrique (pH ≤ 1) au papier test et de lire immédiatement
- Les concentrations élevées de fluorures sont indiquées par l’apparition d’un point blanc jaunâtre
- Les plus petites quantités de fluorures sont indiquées par un anneau blanc jaunâtre
- Les ions fluorure liés à des complexes réagissent de la même manière que les ions fluorure libres
- Limite de sensibilité : 20 mg/l (ppm)
- Interférences :
- Chlorates et bromates ; l’interférence est éliminée par l’ajout de dithionite de sodium (Na2S2O4)
- Sulfate en très grandes quantités ; l’interférence peut être éliminée en ajoutant du chlorure de baryum
Spécification
Spécification
| Indicateur coloré | Rose à jaune / blanc |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination du fluorure |
| Caractéristiques des paramètres | Limite de sensibilité :20 mg/L F– |
| Quantité | Lot de 200 |
| Heure du test | Immédiat |
| Type | Papier de test qualitatif |
| Dimensions (L x l) | 20 x 70 mm |