Learn More
Solution de fluorure pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Fluoride |
| Conditionnement | Flacon |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1 g/L |
| Type | Solution standard monocomposante |
| Solvent or Matrix | Eau |
| Quantité | 500 mL |