Learn More
Étalon de fluorure pour chromatographie ionique (CI) 1 mg/ml (1000 ppm) dans de l’eau (H2O), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11556653 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11556653 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11556653 Fournisseur Reagecon Code fournisseur ICAS03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.60€
    40.28€ / 100mL
    Économisez 9.32€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Fabriqué par gravimétrie à partir de matériaux ultra-purs, testé et vérifié à l'aide d'un chromatographe ionique de pointe, et certifié à l'aide du résultat gravimétrique, corrigé en fonction de la densité, selon une spécification de ±0,2%
  • Étalon de référence pour la chromatographie ionique, matériau de référence pour la chromatographie ionique
  • ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
  • ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
  • ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
  • Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de chromatographie ionique) et de flacons pré-nettoyés et lixiviés trois fois.
  • Toutes les incertitudes de mesure du produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Description Matrice : H₂O
Conditionnement PEHD Triple lixiviation
Noms d’analytes ou de composants Fluoride
Forme physique Liquide
Concentration 1 mg/mL (1000 ppm)
Technique Chromatographie ionique, Mesure des anions
Élément Fluorure
Quantité 100 ml