Learn More
Étalon de fluorure pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit 15618235 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15618235 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15618235 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ASF95Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.40€
    74.07€ / 125mL
    Économisez 14.33€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
NaF0.1M
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoride Standard
Note relative au nom Pour l’étalonnage des électrodes sélectives d’ions
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7681-49-4, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.42, 99.58
Noms d’analytes ou de composants Sodium fluoride,distilled water,conductivity or of similar purity
Formule moléculaire FNa
Numéro MDL MFCD00003524
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Type Matériel de référence certifié
SMILES [F-].[Na+]
Élément Fluorure de sodium
Nom IUPAC fluorure de sodium
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
CID PubChem 5235
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:28741
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,1 M
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire