Learn More
Thermo Scientific™ Particules de carboxylate modifié fluorescentes Fluoro-Max™
Code produit. 13573060 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) moyen:
0,1, 0,2, 0,3 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,3 μm
Quantité:
1 ml
5 ml
3 x 1 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
100mL
1mL
3 pièces
5mL
Code produit. 13573060
Marque: Thermo Scientific™ 93470350010150
Réduisez les limites de détection des analyses de fluorescence en limitant les interférences d’arrière plan de la fluorescence de matrice à faible durabilité.
Réduisez les limites de détection des analyses de fluorescence en limitant les interférences de fond dues à la fluorescence matricielle à faible durabilité avec les particules fluorescentes Fluoro-Max Thermo Scientific™ modifiées au carboxylate. Obtenues en colorant les particules Thermo Scientific™ OptiLink™ modifiées au carboxylate avec du chélate d’europium, les particules ont été spécialement conçues pour les applications fluorimétriques automatisées ou à membrane. Dotées de vastes déplacements de Stokes, les particules de chélate d’europium Fluoro-Max évitent les interférences non spécifiques provoquées par la fluorescence.
Les particules fluorescentes Fluoro-Max sont constituées de particules de polystyrène de carboxylate modifié contenant un colorant de chélate d’europium encapsulé. Elles sont disponibles en diamètres standard de 0,1, 0,2 ou 0,3 μm. Lorsque ces particules s’excitent à 333 nm et émettent à 613 nm, elles présentent une très longue durée de vie d’environ 0,5 milliseconde. Ceci représente environ 10 000 à 100 000 fois la durée de vie de la plupart des fluorophores. La longue durée de vie des particules de chélate d’europium leur permet d’être utilisées dans un large éventail d’applications à fluorescence en temps différé. En outre, elles peuvent réduire considérablement les limites de détection des tests de fluorescence car elles éliminent les interférences d’arrière-plan présentes dans la fluorescence de matrice à faible durabilité.
  • Colorées dans la masse afin de garantir une brillance et une saturation des couleurs optimales, ce qui génère une plus grande sensibilité et une meilleure lisibilité du test. Élimine les problèmes associés aux tests enzymatiques
  • Le colorant encapsulé permet d’éviter sa lixiviation en milieu aqueux et offre une immunoréactivité de surface optimale.
  • Le procédé de coloration provoque peu ou pas d’inhibition d’adsorption ou de couplage covalent de l’immunoglobuline G, ce qui se traduit par une meilleure liaison de la protéine avec les particules.
  • Adaptées à une grande variété d’applications, comme les diagnostics cliniques, les études immuno/histologiques et la recherche.
Recommandé dans les cas suivants :
Diagnostics cliniques, biologie moléculaire et tests à flux latéral, de turbidimétrie et d’agglutination sur lames.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Azoture de sodium à 0,05 %
Propriété de liaison Carboxylate modifié
Concentration 1 % de matières solides
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Microsphères fluorescentes en polystyrène teint rouge dans l’eau
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène ou polystyrène avec copolymère greffé à la surface
Type de produit Particule fluorescente
Type de colorant Chélate d’europium
Comprend Notice contenant le certificat d’analyse
Zone de parking 50 A²/groupe
Densité des particules 1,06 g/cm³
Quantité 5 ml
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 36 mois
Modification de surface Carboxylate modifié
Uniformité <5 % CV
Diamètre (métrique) moyen 0,1 μm
Diamètre (métrique) nominal 0,1 μm
Diamètre (métrique) 0,1 μm