Learn More
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes sèches colorées en rouge et vert Fluoro-Max
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Diamètre (métrique) nominal:
5 μm
10 μm
15 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
70 μm
80 μm
100 μm
120 μm
140 μm
160 μm
Quantité:
1 g
5 g
Couleur:
Rouge
Vert
Unit Size:
1g
5g
Description
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes sèches vertes et rouges Thermo Scientific™ Fluoro-Max, particules de polymère qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et distinctes.
Fabriquées en polystyrène, ces particules fluorescentes sèches colorées en rouge et vert Fluoro-Max possèdent une densité de 1,05 g / cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C). Elles peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activées par fluorescence. Elles peuvent également être détectées à l’aide d’une lampe à ultraviolet ou lumière noire (UV).
Remarque :
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Remarque :
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Recommandé dans les cas suivants :
- Tests de filtres
- Suivi des flux
- Recherche biologique
Specifications
Specifications
| Additif | Peut contenir des traces de dispersant |
| Contenu et stockage | Stockez à température ambiante dans un endroit sec. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Une protection respiratoire contre la poussière est recommandée. |
| Contenu | Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB) |
| Type de produit | Particule fluorescente |
| Type de colorant | Vert fluorescent Firefli (468/508 nm) |
| Comprend | Notice |
| Nbre de cellules | 1,81 x 106/gramme |
| Densité des particules | 1,05 g/cm³ |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction