Learn More
Acide fluoroborique, solution à 50 % en poids dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10482771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10482771 500 g Flacon en plastique 500g
10236540 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10482771 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196705000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.20€
    50.65€ / 500g
    Économisez 9.55€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16872-11-0 | BF4H | 87.812 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16872-11-0 , 7732-18-5 , 10043-35-3
Formule moléculaire BF4H
Poids moléculaire (g/mol) 87.812
Numéro MDL MFCD00011345
Clé InChI ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
Synonyme acide fluoroborique, acide tétrafluoroborique, tétrafluoroborate d’hydrogène, acide borofluorique, acide fluorhydrique, borate 1-, tétrafluoro-, hydrogène, hydron tétrafluoroborate, tétrafluoroborate d’hydrogène 1-, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
CID PubChem 28118
ChEBI CHEBI : 38902
Nom IUPAC hydron ; tétrafluoroborate
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide fluoroborique
Couleur Blanc
Point de fusion -90,0°C
Point d’ébullition 130,0°C
Densité 1.4100 g/ml
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1,41
Formule linéaire HBF4
Numéro UN 1775
Quantité 500 g
Fieser 01, 394
Forme physique Cristaux et/ou morceaux adhérants
Merck Index 15, 4180
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible. Autres solubilités : miscible à l’alcool
Poids de la formule 87.81
Pourcentage de pureté 48 à 51 % (Acide)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.