Learn More
Acide fluoroborique, technique, solution à 50 %, Fisher Chemical
Code produit 10010170 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10010170 500 mL Flacon en plastique PEHD 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10010170 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F/1350/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Incolore à jaune
CAS 16872-11-0
Point de fusion -90°C
Point d’ébullition 130°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 5.1mmHg at 20°C
Quantité 500 mL
Formule moléculaire BF4H
Forme physique Liquide
Numéro MDL 11345
Synonyme fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Clé InChI ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
Nom IUPAC hydron ; tétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 87.812
CID PubChem 28118
ChEBI CHEBI:38902
Poids de la formule 87.81g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluoroboric acid, 50 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.