Learn More
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6543034
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 PCS
500mL
Code produit. 15291866
Marque: Gibco™ A1896701
Conçu pour améliorer le rapport signal-bruit des fluorophores. Le DMEM Gibco™ FluoroBrite™ est utilisé pour améliorer le signal fluorescent au cours de l’imagerie de cellules vivantes et préserve la santé cellulaire.
  • Caractérisé par une fluorescence de fond comparable à celle du PBS et inférieure de 90 % à celle émise par le milieu DMEM standard sans rouge de phénol
  • Formulé pour contenir les nutriments requis aux cultures cellulaires courantes lorsqu’il est supplémenté par 10 % de sérum de veau fœtal et 4 mM de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™
  • Aide à traiter les fluorophores faibles de l’image sans endommager les cellules, et sans provoquer de photoblanchiment ni de modifications indésirables à la santé cellulaire dans la microscopie par fluorescence des cellules vivantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Quantité 500 mL
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). Conserver à l’abri de la lumière.