Learn More
R&D Systems™ Fluoromount
Code produit 18789723 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Milieu de montage Fluoromount
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
18789723 Milieu de montage Fluoromount 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18789723 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NB90066726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.30€
    264.60€ / 25mL
    Économisez 34.70€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Milieu de montage Fluoromount
Contenu et stockage Room Temperature
Gamme de produits Novus