Learn More
Invitrogen™ Milieu de montage Fluoromount-G™, avec DAPI
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Conditionnement:
25mL
Description
- Le Fluoromount-G™, avec DAPI, présente une émission fluorescente maximale à 455 nm et peut réduire la quantité de piégeage du fluorochrome lors de la microscopie par fluorescence
- Milieu liquide transparent contenant une coloration nucléaire fluorescente
- Fourni sous forme de solution mère unique contenant de l’azoture de sodium
Spécification
Spécification
| Quantité | 20 mL |
| Type de produit | Milieu de montage |
| Gamme de produits | Fluoromount-G |
| Type de réactif | Solution de monteur |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido