Learn More
Fluorouracile, Mikromol™
Code produit 18090480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18090480 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18090480 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0593.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fluorouracile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorouracil
CAS 51-21-8
Noms d’analytes ou de composants Fluorouracil
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H3 F N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Flucytosine Imp. A (EP), Flucytosine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
SMILES FC1=CNC(=O)NC1=O
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 130.08
Quantité 250 mg
Poids de la formule 130,0179 g/mol