Learn More
Acide fluosilicique, solution aqueuse 25% en poids, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13478548 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13478548 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
10637021 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13478548 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 410710025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    130.00€ / 2.5kg
    Économisez 10.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16961-83-4 | F6H2Si | 144.091 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluosilicic acid
CAS 16961-83-4, 7732-18-5
Couleur Incolore
Densité 1,2700 g/ml
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1,27
Formule moléculaire F6H2Si
Formule linéaire H2SiF6
Numéro MDL MFCD00036289
Quantité 2,5kg
Forme physique Liquide
Synonyme hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
Clé InChI OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Nom IUPAC Hexafluorosilicon(2 -);hydron
Poids moléculaire (g/mol) 144.091
CID PubChem 21863527
Poids de la formule 144.09
Pourcentage de pureté 19 to 20.6% (total fluorine)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluosilicic acid, 25 wt.% aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.