Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Code produit. 10328482
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,02 μm
0,04 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,5 μm
1,0 μm
2,0 μm
Couleur:
Bleu
Couleur bleue
Couleur rouge
Cramoisi
Infrarouge
Jaune-vert
Orange
Rouge
Rouge du Nil
Rouge foncé
Rouge-orange
Vert jaune
Vert jaune, Orange, Rouge, Rouge foncé
Excitation / émission:
350/440 nm
365/415 nm
365/610 nm
505/515 nm
505 / 515, 540 / 560, 580 / 605, 660 / 680 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Quantité:
1 mL
10 mL
1 ml (chacun)
2 mL
Conditionnement:
1 pièce
2mL
Code produit. 10328482
Marque: Invitrogen™ F8809
Réalisez la fluorescence la plus brillante grâce aux microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate, disponibles dans différentes couleurs et tailles de particules.
Exécutez facilement cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS, immunodosage et autres applications de laboratoire grâce à notre vaste sélection de microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate. Les microbilles FluoSphere peuvent être utilisées pour l’adsorption passive ou active, le couplage covalent de protéines, d’acides nucléiques et de biomolécules pour les applications de capture de particules. Les microsphères FluoSphere sont chargées avec des colorants fluorescents exclusifs, ce qui en fait les microsphères les plus brillantes disponibles.
Visualisez la fluorescence la plus brillante pour les applications de laboratoire, notamment la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux, le HTS, le HCS et le traçage cellulaire, grâce à nos microsphères FluoSphere au carboxylate modifié, fabriquées à partir de microsphères en polystyrène et chargées avec différents colorants exclusifs. Grâce à des méthodes de coloration spécialisées, toutes les molécules de colorants fluorescents sont contenues à l’intérieur de chaque microsphère en polystyrène, au lieu de se trouver à la surface des microbilles. Cet environnement protecteur dans les microbilles protège le colorant contre les effets environnementaux préjudiciables, tels que le photoblanchiment. Nos microsphères au carboxylate modifié sont revêtues d’un polymère hydrophile contenant plusieurs acides carboxyliques pour l’adhérence covalente des ligands. Une variété de tailles de particules sont disponibles pour différentes utilisations et expériences de recherche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière.
Couleur Orange
À utiliser avec (application) Microscopie par fluorescence
Matériau Polystyrène
Type de produit Microsphère au carboxylate modifié
Excitation / émission 540/560 nm
Gamme de produits FLUOSPHERES
Quantité 10 mL
Modification de surface Carboxylate
Diamètre (métrique) 0,2 μm