Learn More
Fluoxetine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
A selective serotonin reuptake inhibitor
164.00€ - 455.99€
Identifiants chimiques
CAS 56296-78-7
Formule moléculaire C17H19ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 345.79
Numéro MDL MFCD00214288
Clé InChI GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluoxetine hydrochloride, prozac, fluoxetine hcl, sarafem, flunirin, fluoxeren, adofen, fluctin, lovan
CID PubChem 62857
Nom IUPAC N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride
SMILES CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15473819
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61197.MF
50mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
167.00€
164.00€ / 50mg
Économisez 3.00€
1% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15463819
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61197.MD
250mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
465.00€
455.99€ / 250mg
Économisez 9.01€
1% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Fluoxetine hydrochloride is a selective serotonin reuptake inhibitor. It is used to treat major depressive disorder, bulimia nervosa (an eating disorder) obsessive-compulsive disorder, panic disorder and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).
Solubility
Soluble in dimethylsulfoxide and water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Spécification
Identifiants chimiques
56296-78-7
345.79
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
62857
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.Cl
C17H19ClF3NO
MFCD00214288
fluoxetine hydrochloride, prozac, fluoxetine hcl, sarafem, flunirin, fluoxeren, adofen, fluctin, lovan
N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride
Spécification
Fluoxetine hydrochloride
C17H19ClF3NO
14,4185
Soluble in dimethylsulfoxide and water.
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.Cl
345.79
345.79
56296-78-7
MFCD00214288
fluoxetine hydrochloride, prozac, fluoxetine hcl, sarafem, flunirin, fluoxeren, adofen, fluctin, lovan
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride
62857
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H318-H302-H315
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 260-101-2
missing translation for 'rtecsNumber' : UI4050000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures