Learn More
Fluoxymestérone, Mikromol™
Description
Fluoxymestérone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fluoxymesterone |
| CAS | 76-43-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Fluoxymesterone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H29 F O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Fluoxymesterone |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H29FO3/c1-17-8-6-13(22)10-12(17)4-5-15-14-7-9-19(3,24)18(14,2)11-16(23)20(15,17)21/h10,14-16,23-24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nom IUPAC | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,17-triméthyl-1,2,6,7,8,11,12,14, 15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthréne-3-one |
| Afficher plus |