Learn More
Dichlorhydrate de flupentixol, Mikromol™
Code produit 17982906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982906 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17982906 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0223.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
dichlorhydrate de flupentixol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flupentixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Noms d’analytes ou de composants Flupentixol dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H25 F3 N2 O S . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Flupentixol Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Emergil, FX 703, Flupentixol dihydrochloride, Flupentixol hydrochloride, Metamin, Siplarol
Formule InChI InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-[2-(trifluorometil)tioxanten-9-ilideno]propil]piperazin-1-il]etanol;diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 507.44
Quantité 100 mg
Poids de la formule 506,1173 g/mol