Learn More
Flupentixol EP Impureté G, Mikromol™
Code produit 30458736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458736 4 x 25 mg 100mg
30052376 25 mg 25mg
17998274 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458736 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0182.0800254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Flupentixol EP Impureté G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Trifluoromethylthioxanthone
CAS 1693-28-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Trifluoromethylthioxanthone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H7 F3 O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Flupentixol Dihydrochloride Imp. G (EP), Flupentixol Imp. G (EP), 2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-Trifluoromethylthioxanthone, Flupentixol Decanoate Imp. B (BP), Flupentixol Dihydrochloride Impurity G, Flupentixol Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
Nom IUPAC 2-(trifluorométhyl)thioxanthén-9-one
Poids moléculaire (g/mol) 280.26
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 280,017 g/mol