Learn More
Oxyde de N1-flupentixol, Mikromol™
Description
Flupentixol N1-oxyde
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flupentixol N1-Oxide |
| CAS | 2734534-34-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Flupentixol N1-Oxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H25 F3 N2 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol 1-oxide, 9H-Thioxanthene, 1-piperazineethanol deriv., Flupentixol N-oxide, Flupentixol N1-Oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H25F3N2O2S/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)31-22)5-3-9-27-10-12-28(30,13-11-27)14-15-29/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2 |
| SMILES | OCC[N+]1([O-])CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Nom IUPAC | 2-[1-óxido-4-[3-[2-(trifluorometil)tioxanten-9-ilideno]propil]piperazin-1-io-1-il]etanol |
| Afficher plus |