Learn More
Dichlorhydrate de N,N',S-trioxyde de fluphénazine, Mikromol
Code produit 30460422
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460422 4 x 25 mg 100mg
18072190 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30460422 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0114.0400254AMP
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Fluphénazine N,N',S-trioxyde dihydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride
CAS 2732347-04-3
Noms d’analytes ou de composants Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H26 F3 N3 O4 S . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Fluphenazine N,N',S-Trioxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C22H26F3N3O4S.2ClH/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)26(18-4-1-2-5-20(18)33(21)32)8-3-9-27(30)10-12-28(31,13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2;2*1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nom IUPAC 2-[1,4-dioxydo-4-[3-[5-oxo-2-(trifluorométhyl)phénothiazine-10-yl]propyl]pipérirazine-1,4-diium-1-yl]éthanoldihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 558.44
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 557.113 g/mol