Learn More
Flupirtine, LoGiCal
Code produit 30460323
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460323 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460323 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1245.04
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flupirtine
CAS 56995-20-1
Noms d’analytes ou de composants Flupirtine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H17 F N4 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Flupirtine, N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]carbamic acid ethyl ester, D 9998, Katadolon, Trancopal Dolo
Formule InChI InChI=1S/C15H17FN4O2/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20)
Type de solution Neat
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N
Nom IUPAC N-[2-amino-6-[(4-fluorophényl)méthylamino]pyridin-3-yl]carbamate d'éthyle
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 304.32
Quantité 10 mg
Poids de la formule 304.1336 g/mol