Learn More
Flupirtine, Mikromol™
Description
Flupirtine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flupirtine |
| CAS | 56995-20-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Flupirtine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H17 F N4 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Flupirtine, N-[2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]carbamic acid ethyl ester, D 9998, Katadolon, Trancopal Dolo |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H17FN4O2/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20) |
| SMILES | CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N |
| Nom IUPAC | N-[2-amino-6-[(4-fluorophényl)méthylamino]pyridine-3-yl]carbamate |
| Afficher plus |