Learn More
Flupropanate, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flupropanate |
| CAS | 756-09-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Flupropanate |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Formule moléculaire | C3 H2 F4 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H2F4O2/c4-1(5)3(6,7)2(8)9/h1H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)F |
| Nom IUPAC | Acide 2,2,3,3-tétrafluoropropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.04 |
| Afficher plus |