Learn More
STEMCELL Technologies (±)-Flurbiprofen
Click to view available options
Quantité:
5 g
Description
- (±)-Flurbiprofen is a cell-permeable and non-steroidal anti-inflammatory agent
- It is a potent non-selective inhibitor of cyclooxygenase (COX) with EC50 = 0.1 and 0.4 μM for the inhibition of recombinant human COX-1 and COX-2, respectively (Gierse et al.)
- Maintains self-renewal and pluripotency in hESC cells grown in conditions that induce differentiation (Bhanu et al.; Desbordes et al.)
- Inhibits tumor growth in models of prostate cancer, familial adenomatous polyposis, and brain cancer (King, Jr & Khalili; Grubbs et al.; Wechter et al.; Zemskova et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 5104-49-4 |
| Synonyme | Ansaid |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | C15H13FO2 |
| Pureté | ≥99% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.