Learn More
ester isopropylique de flurbiprofène, Mikromol™
Code produit 30050212
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050212 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050212 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0727.06
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique de flurbiprofène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flurbiprofen Isopropyl Ester
CAS 252846-89-2
Noms d’analytes ou de composants Flurbiprofen Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H19 F O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Flurbiprofen Isopropyl Ester, 2-Fluoro-alpha-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid 1-methylethyl ester
Formule InChI InChI=1S/C18H19FO2/c1-12(2)21-18(20)13(3)15-9-10-16(17(19)11-15)14-7-5-4-6-8-14/h4-13H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Nom IUPAC propan-2-yl 2-(3-fluoro-4-phénylphényl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 286.34
Quantité 100 mg
Poids de la formule 286.1369 g/mol