Learn More
Flurbiprofen, MedChemExpress
Code produit. p-200097421
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16491576
Marque: Medchem Express HY10582
MedChemExpress Flurbiprofen (dl-Flurbiprofen) is a potent, orally active nonsteroidal anti-inflammatory agent (NSAIA/NSAID), with antipyretic and analgesic activities. Flurbiprofen is commonly used for the research of inflammatory diseases, including osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Flurbiprofen is a non-selective cyclooxygenase (COX) inhibitor that can be used for the research of colorectal cancer.
Flurbiprofen (dl-Flurbiprofen) is a potent, orally active nonsteroidal anti-inflammatory agent (NSAIA/NSAID), with antipyretic and analgesic activities. Flurbiprofen is commonly used for the research of inflammatory diseases, including osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Flurbiprofen is a non-selective cyclooxygenase (COX) inhibitor that can be used for the research of colorectal cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H13FO2
Quantité 500 mg
Synonyme dl-Flurbiprofen
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.40 mM)
SMILES FC1=C(C2=CC=CC=C2)C=CC(C(C)C(O)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Poids de la formule 244.26
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.