Learn More
Fluroxypyr-2-butoxy-1-méthyléthyle 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317897
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30317897 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317897 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13849900AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluroxypyr-2-butoxy-1-methylethyl
CAS 154486-27-8
Noms d’analytes ou de composants Fluroxypyr-2-butoxy-1-methylethyl
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C14 H19 Cl2 F N2 O4
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acetic acid, [(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]-, 2-butoxy-1-methylethyl ester (9CI), Fluroxypyr butometyl ester, Fluroxypyr butoxypropyl ester, Fluroxypyr-butometyl
Formule InChI InChI=1S/C14H19Cl2FN2O4/c1-3-4-5-21-6-8(2)23-9(20)7-22-14-11(16)12(18)10(15)13(17)19-14/h8H,3-7H2,1-2H3,(H2,18,19)
SMILES CCCCOCC(C)OC(=O)COc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl
Nom IUPAC 1-butoxypropan-2-yl 2-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridine-2-yl)oxyacétate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 369.22
Quantité 1 mL
Poids de la formule 368.0706 g/mol