Learn More
Flutamide, LoGiCal
Code produit 30457609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457609 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457609 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0161.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flutamide
CAS 13311-84-7
Noms d’analytes ou de composants Flutamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H11 F3 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide
Formule InChI InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 276.21
Quantité 10 mg
Poids de la formule 276,0722 g/mol