Learn More
BRAND™ Entonnoirs en verre à stries intérieures
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
70mm
80mm
100mm
150mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Rebord supérieur poli au feu et rodé
- Tige courte
- Coudés à 60°
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 10mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Angle | 60° |
| À utiliser avec (application) | Filtration rapide |
| Longueur (métrique) du tube | 100mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Type de produit | Entonnoir |