Learn More
BRAND™ Entonnoirs en PP à stries intérieures
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
45 mm
100mm
180 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En PP pour une bonne résistance chimique
- Pour filtration rapide
- Coudés à 60°
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 11 mm |
| Matériau | PP |
| Angle | 60° |
| Couleur | Translucides |
| À utiliser avec (application) | Filtration rapide |
| Longueur (métrique) du tube | 82 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Type de produit | Entonnoir |